Vai a
SML1827
CCF642
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-Methoxyphenyl)-5-((5-nitrothiophen-2-yl)methylene)-2-thioxothiazolidin-4-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
110,00 €
93,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10N2O4S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
93,50 €
Prezzo di listino110,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C1SC(C(N1C(C=C2)=CC=C2OC)=O)=CC(S3)=CC=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H10N2O4S3/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)16-14(18)12(24-15(16)22)8-11-6-7-13(23-11)17(19)20/h2-8H,1H3
InChI key
SPYIETQLOVDJCF-UHFFFAOYSA-N
Application
CCF642 has been used as a protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor to study its ability to reduce the expression of endoplasmic reticulum (ER) stress markers and neuroinflammation in the hippocampus of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) mice.
Biochem/physiol Actions
CCF642 is a cell-permeable protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor that exhibits 100-fold higher potency than PACMA 31 (by di-E-GSSG assay) via an alternative mode of action that most likely involves PDI active-site CGHCK motifs instead of cysteine known to be targeted by PACMA 31. CCF642 displays anti-multiple myeloma (MM) activity both in cultures in vitro (IC50 <1 μM against murine 5TGM1 and nine human MM lines) and in mice in vivo (10 mg/kg, 3X i.p. per wk) without apparent adverse effects to the animals or being cytotoxic to normal bone marrow (NLBM) cells even at concentrations as high as 6.75 μM. Consistent with PDI′s role in ER protein folding process, CCF642 treatment causes acute ER stress accompanied by apoptosis-inducing calcium release in MM cells.
CCF642 is a cell-permeable protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)