Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 388,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H30N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
off-white to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC(S(N(C)[C@H](C)CCN2CCC(C)CC2)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C18H30N2O2S/c1-15-8-11-20(12-9-15)13-10-17(3)19(4)23(21,22)18-7-5-6-16(2)14-18/h5-7,14-15,17H,8-13H2,1-4H3
InChI key
AGVNHDNTFYHZNL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SB-258719 is a selective and potent 5-HT7 antagonist. SB-258719 reverses the hypothermic effect of 5-CT in mice.
Selective and potent 5-HT7 antagonist
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid |
| form oil | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color off-white to brown | color white to beige | color light yellow | color white |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?