Vai a
SML1789
PRIMA-1Met
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, APR-246
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
135,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
542,00 €
460,70 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21CCC(CC2)C(=O)C1(COC)CO
InChI
1S/C10H17NO3/c1-14-7-10(6-12)9(13)8-2-4-11(10)5-3-8/h8,12H,2-7H2,1H3
InChI key
BGBNULCRKBVAKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PRIMA-1Met (APR-246) is a re-activator of mutant p53 activity. It′s the methylated, more potent derivative of PRIMA-1. PRIMA-1Met covalently modifies the core domain of mutated p53 restoring the wild-type conformation and activty of p53 in tumor cells, leading to cell cycle arrest and apoptosis. PRIMA-1Met has also been shown to increase intracellular levels of reactive oxygen species (ROS), which may contribute to its anti-tumor activity.
Re-activator of mutant p53 activity
PRIMA-1Met, also called APR-246, is converted to methylene quinuclidinone (MQ), a Michael acceptor. It interacts with p53 through the cysteine (Cys) residue. It blocks the thioredoxin reductase (TrxR1) enzyme. It is under clinical investigation and well-studied. PRIMA-1Met effect is tested on breast cancer specific gene expression.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0069HPA046671HPA060047
PRIMA-1Met ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1789
PRIMA-1Met
PRIMA-1 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
P0069
PRIMA-1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)