SML1753
XMD17-109
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
11-Cyclopentyl-2-((2-ethoxy-4-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidine-1-carbonyl)-phenyl)amino)-5-methyl-5H-benzo[e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-6(11H)-one, ERK5-IN-1
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N7(CCN(CC7)C)C1CCN(CC1)C(=O)c2cc(c(cc2)Nc3nc4[n](c6c([c]([n](c4cn3)C)=O)cccc6)C5CCCC5)OCC
InChI
1S/C36H46N8O3/c1-4-47-32-23-25(34(45)43-17-15-26(16-18-43)42-21-19-40(2)20-22-42)13-14-29(32)38-36-37-24-31-33(39-36)44(27-9-5-6-10-27)30-12-8-7-11-28(30)35(46)41(31)3/h7-8,11-14,23-24,26-27H,4-6,9-10,15-22H2,1-3H3,(H,37,38,39)
XVBGRTMNFNMINE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)