Vai a
SML1699
(R)-ZINC-3573
≥98% (HPLC), MRGPRX2 agonist, powder
Sinonimo/i:
(R)-ZINC72453573, (R)-N,N-Dimethyl-1-(5-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)-3-pyrrolidinamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
116,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
463,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(R)-ZINC-3573, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN([C@H](CC1)CN1C2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=CC=NN24)C
InChI
1S/C18H21N5/c1-21(2)15-9-11-22(13-15)18-12-16(14-6-4-3-5-7-14)20-17-8-10-19-23(17)18/h3-8,10,12,15H,9,11,13H2,1-2H3/t15-/m1/s1
InChI key
XKBSPAZCFAIBJL-OAHLLOKOSA-N
Biochem/physiol Actions
(R)-ZINC-3573 is a selective agonist probe of the orphan receptor Mas-related G-protein coupled receptor member X2 (MRGPRX2), a G-protein coupled receptor (GPCR) selectively expressed in mast cells and dorsal root and trigeminal ganglia primary sensory neurons of primates. Lack of selective and potent probes has made it difficult to determine MRGPRX2 funtion. (R)-ZINC-3573 was shown to be a potent and selective agonist with an EC50 value of 760 nM for MRGPRX2 and little activity for MRGPRX1 or over 350 other GPCRs and 97 kinases tested. (R)-ZINC-3573 activates endogenous MRGPRX2 expressed in a human mast cell line and induced degranulation and calcium release. (S)-ZINC-3573 is inactive and can be used as a control.
(R)-ZINC-3573 is a selective agonist probe of the orphan receptor Mas-related G-protein coupled receptor member X2 (MRGPRX2).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HTS058RTASAB1408259HPA055220
(R)-ZINC-3573 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1699
(R)-ZINC-3573
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)