Vai a
SML1691
ZM323881 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-((7-Benzyloxyquinazolin-4-yl)amino)-4-fluoro-2-methylphenol hydrochloride, ZM-323881 hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
112,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18FN3O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cc(c(c1)C)O)Nc2ncnc3c2ccc(c3)OCc4ccccc4.Cl
InChI
1S/C22H18FN3O2.ClH/c1-14-9-18(23)20(11-21(14)27)26-22-17-8-7-16(10-19(17)24-13-25-22)28-12-15-5-3-2-4-6-15;/h2-11,13,27H,12H2,1H3,(H,24,25,26);1H
InChI key
AVRHWGLIYGJSOD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ZM323881 is a selective inhibitor of VEGFR-2 with an IC50 value of 2 nM. ZM323881 is selective for VEGFR-2 over VEGFR-1 and other receptor tyrosine kinases including PDGFRβ, FGFR1, EGFR and erbB2. ZM323881 inhibited VEGF-A-induced endothelial cell proliferation with an IC50 value of 8 nM.
ZM323881 is a selective inhibitor of VEGFR-2.
ZM323881 is also known as (5‐{[7‐(benzyloxy) quinazolin‐4‐yl]amino}‐4‐fluoro‐2‐methylphenol).[1] It is capable of blocking the efflux function and altering breast cancer resistant protein (BCRP)-related multidrug resistance (MDR).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1010SML0564SML0190
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)