SML1502
Pyrazofurin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-5-β-D-ribofuranosyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, Pirazofurin, Pyrazomycin
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -49 to -39°, c = 0.5 in H2O
Colore
white to light brown
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](C2=NNC(C(N)=O)=C2O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H13N3O6/c10-9(17)4-6(15)3(11-12-4)8-7(16)5(14)2(1-13)18-8/h2,5,7-8,12-14,16-17H,1,10H2/b9-4-/t2-,5-,7-,8+/m1/s1
CUVZEMGCUKKNOR-LNTXVZDSSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3