Documenti
SML1439
Sigma-Aldrich
ML354
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Methyl-5-nitro-3-phenyl-1H-indole-2-methanol, VU0099704
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear
DMSO: 25 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C(CO)=C1C2=CC=CC=C2)C3=C1C=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C16H14N2O3/c1-17-14-8-7-12(18(20)21)9-13(14)16(15(17)10-19)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,19H,10H2,1H3
GNJUKVGDCUKDLF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
ML354 is a potent and selective PAR4 (protease activated receptor-4) antagonist.
Altre note
Light and air sensitive.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3