SML1393
ACT-462206
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-N-(3,5-Dimethylphenyl)-1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=S(N1CCC[C@H]1C(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)(C3=CC=C(OC)C=C3)=O
InChI
1S/C20H24N2O4S/c1-14-11-15(2)13-16(12-14)21-20(23)19-5-4-10-22(19)27(24,25)18-8-6-17(26-3)7-9-18/h6-9,11-13,19H,4-5,10H2,1-3H3,(H,21,23)/t19-/m0/s1
NHPQGZOBHSVTAQ-IBGZPJMESA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3