Vai a
SML1389
Farrerol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(-)-Farrerol, (S)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-4-benzopyrone, 4′,5,7-Trihydroxy 6,8-dimethylflavanone, CID 442396
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
246-080-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(O)C(C)=C(O)C2=C1O[C@H](C3=CC=C(O)C=C3)CC2=O
InChI
1S/C17H16O5/c1-8-15(20)9(2)17-14(16(8)21)12(19)7-13(22-17)10-3-5-11(18)6-4-10/h3-6,13,18,20-21H,7H2,1-2H3/t13-/m0/s1
InChI key
DYHOLQACRGJEHX-ZDUSSCGKSA-N
Biochem/physiol Actions
Antibechic, anti-bacterial, anti-inflammatory
Farrerol is major bioactive component from Rhododendron dauricum L. (Man-Shan-Hong). Farrerol exhibits numerous activities including antibechic, anti-bacterial, anti-inflammatory and inhibition of vascular smooth muscle cells (VSMC) proliferation. Recent study shows that Farrerol regulates occludin expression by preventing H2O2-induced activation ERK 1/2 in human endothelium-derived EA.hy926 cells.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)