Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 71,20 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 275,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26ClN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.87
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
71,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Prucalopride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCCN1CCC(NC(C2=CC(Cl)=C(N)C3=C2OCC3)=O)CC1
InChI
1S/C18H26ClN3O3/c1-24-9-2-6-22-7-3-12(4-8-22)21-18(23)14-11-15(19)16(20)13-5-10-25-17(13)14/h11-12H,2-10,20H2,1H3,(H,21,23)
InChI key
ZPMNHBXQOOVQJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Prucalopride is a selective 5-HT4 serotonin receptor agonist with enterokinetic activity.
Prucalopride is a selective 5-HT4 serotonin receptor agonist with enterokinetic activity. 5-HT4 receptors are GPCRs that are expressed in the CNS and peripheral tissues. The receptor has a role in GI motility disorders such as irritable bowel syndrome and idiopathic constipation. Agonists are prokinetic and of potential use for disoroders of reduced motility. Prucalopride is a selective 5-HT4 serotonin receptor agonist with enterokinetic activities. Prucalopride has pK(i) values of 8.60 and 8.10 for the human 5-HT(4a) and 5-HT(4b) receptor, respectively, and at least 290-fold selectivity for 5-HT4 over other serotonin and dopamine receptors.
In healthy male individuals, prucalopride decreases the display of esophageal acid and promotes gastric emptying. It is effective, safe and shows good tolerance for the treatment of men with chronic constipation.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?