Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 221,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 767,00 € 651,95 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H20N4O3S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(CCS2)N=C(SCC(NC3=NC(C=CC(C)=C4)=C4S3)=O)N1C5=C(OC)C=CC=C5
InChI
1S/C23H20N4O3S3/c1-13-7-8-14-18(11-13)33-22(24-14)26-19(28)12-32-23-25-15-9-10-31-20(15)21(29)27(23)16-5-3-4-6-17(16)30-2/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3,(H,24,26,28)
InChI key
RHUJMHOIQBDFQR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IWP-4 is a potent inhbitor of the Wnt pathway regulatory protein porupine (Porcn).
IWP-4 is a potent inhbitor of the Wnt pathway regulatory protein porupine (Porcn). IWP-4 blocks palmitylation, and subsquent secretion and activity of Wnt. IWP-4 induces the differentiation of human pluripotent stem cells into cardiomyocytes.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?