SML1079
BMOV
≥95% (elemental analysis)
Sinonimo/i:
(SP-5-31)-bis(3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-onato-O3,O4)oxo-vanadium, Bis(maltolato)oxovanadium(IV)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (elemental analysis)
Forma fisica
powder
Colore
, yellow to grey to brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/2C6H5O3.O.V/c2*1-4-6(8)5(7)2-3-9-4;;/h2*2-3H,1H3;;/q2*-1;;+2
NGWOELASSYWDDT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3