Key Documents
SML1077
Sigma-Aldrich
ML298
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4-Difluoro-N-[2-[1-(3-fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yl]ethyl]-benzamide, CID53393915
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23F3N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.44
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
ML298 is a potent, specific inhibitor of Phospholipase D2 (PLD2; IC50 = 355 nM). ML298 does not affect PLD1 activity at concentrations up to 20 μM.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research