Vai a
SML0981
RXFP1-Agonist-8
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Isopropoxy-N-(2-(3-(trifluoromethylsulfonyl)phenylcarbamoyl)phenyl)benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
458,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H21F3N2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.49
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
RXFP1-Agonist-8 is a potent selective agonist of the G-protein-coupled receptor RXFP1, human relaxin/insulin-like family peptide receptor 1,
RXFP1-Agonist-8 is a potent selective agonist of the G-protein-coupled receptor RXFP1, human relaxin/insulin-like family peptide receptor 1, with an EC50 of 94 nM in HEK293 cells and no activity with RXFP2 or RXFP3, other members of the relaxin family of receptors. RXFP1-Agonist-8 is believed to interact with an allosteric site at the ECL3 loop acting non-competitively with the natural hormone relaxin to activate RXFP1, and is the first bioavailable small-molecule agonist of human RXFP1 with good metabolic stability. Relaxin has long been known as a female hormone secreted by the corpus luteum that helps soften the cervix and relax the pelvic ligaments in childbirth. However, Relaxin also has potent cardiovascular and renal effects, inducing a 20% increase in cardiac output, 30% decrease in systemic vascular resistance, 30% increase in global arterial compliance and 45% increase in renal blood flow during pregnancy, anti-fibrotic, vasodilatory and pro-angiogenic effects that can be reproduced in both women and men with potential for treating various disorders including hypertensive diseases and acute heart failure.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HPA027067
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)