Vai a
SML0961
Kobe0065
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-2-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-hydrazinecarbothioamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11ClF3N5O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
79,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(c(c1)[N+](=O)[O-])NNC(=S)Nc2cc(c(cc2)C)Cl)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C15H11ClF3N5O4S/c1-7-2-3-9(6-10(7)16)20-14(29)22-21-13-11(23(25)26)4-8(15(17,18)19)5-12(13)24(27)28/h2-6,21H,1H3,(H2,20,22,29)
InChI key
KSJVAYBCXSURMQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Kobe0065 binds to Ras-GTP, blocking interactions with Raf kinase. Kobe0065 inhibits anchorage-dependent and -independent growth, blocks MEK/ERK activity and induces apoptosis in H-rasG12V transformed NIH3T3 cells. The compound Kobe0065 also inhibts tumor growth in SW480 colon cancer cell xenografts.
Kobe0065 is an inhibitor of Ras activity.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0910SML0717Y102
Kobe0065 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0961
Kobe0065
TC3.6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0910
TC3.6
W-13 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0717
W-13
YC-1 powder
Sigma-Aldrich
Y102
YC-1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
powder
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to beige
color
light orange to dark orange
color
white to beige
color
white to yellow
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)