Vai a
SML0949
4μ8C
≥98% (HPLC), IRE1 Inhibitor, powder
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-8-carboxaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
125,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
461,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4μ8C, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1c2c(ccc(c2C=O)O)C(=CC1=O)C
InChI
1S/C11H8O4/c1-6-4-10(14)15-11-7(6)2-3-9(13)8(11)5-12/h2-5,13H,1H3
InChI key
RTHHSXOVIJWFQP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4μ8C is a potent inhibitor of the ER transmembrane protein IRE1, which mediates the unfolded protein response. 4μ8C inhibits regulated IRE1-dependent degradation (RIDD) and unconventional spicing of XBP1 mRNA in response to endopasmic reticulum (ER) stress, but has no affect on the kinase activity of IRE1.
4μ8C is a potent inhibitor of the ER transmembrane protein IRE1.
4μ8C is a salicylaldehyde derivative and its inhibitory action targets the K907 lysine residue in RNase (ribonuclease) domain and affects IRE1α (endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1) RNase activity. In vitro analysis proved that 4μ8C was able to inhibit the release of insulin at high glucose levels.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1260SML1172A9861
4μ8C ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0949
4μ8C
HLM006474 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1260
HLM006474
FFN102 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1172
FFN102
Auraptene ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A9861
Auraptene
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4μ8C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)