Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 131,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H27ClN4O2 · 3HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
572.35
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
NSC130813 blocks protein-protein interactions between XPF and ERCC1, two proteins involved in nucleotide excision repair (NER). The compound, NSC130813, blocks repair of DNA damage induced by platinum-based ctyotoxic drugs and DNA alkylating agents. NSC130813 synergistically potentiates cell death in cancer cell lines treated with cisplatin or mitomycin C.
NSC130813 is a Xeroderma Pigmentosa Group F (XPF) antagonist, inhibitor of nucleotide excision repair (NER) mechanism.
Other Notes
air sensitive
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color yellow to orange | color white to light brown | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?