Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 117,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 315,00 € |
Informazioni su questo articolo
117,00 €
Quality Segment
assay
≥90% V basis
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[V]32(OO3)(OO2)([NH]1=CC(=O)CC=C1C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].O.O.O.O
InChI
1S/C6H5NO3.2K.2O2.4H2O.O.V/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4;;;2*1-2;;;;;;/h2-3H,1H2,(H,9,10);;;;;4*1H2;;/q;2*+1;2*-2;;;;;-1;+4/p-1
InChI key
HSCJTESZNNRNPK-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% V basis | description A potent phosphotyrosine phosphatase inhibitor. | description ≥95% V basis | description ≥95% V basis |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥90% V basis | assay ≥70% (51V-NMR) | assay ≥95% V basis | assay ≥95% V basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility water: 4 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear |
| storage condition protect from light, desiccated | storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?