Vai a
SML0872
MJN110
≥98% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-(bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazine-1-carboxylate, Cravatt Reagent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
118,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
499,00 €
424,15 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21Cl2N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
118,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)N2CCN(C(C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=CC=C(Cl)C=C4)CC2
InChI
1S/C22H21Cl2N3O4/c23-17-5-1-15(2-6-17)21(16-3-7-18(24)8-4-16)25-11-13-26(14-12-25)22(30)31-27-19(28)9-10-20(27)29/h1-8,21H,9-14H2
InChI key
BEADRWVIFHOSGN-UHFFFAOYSA-N
Application
MJN110 has been used as a monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor to study its effect on aggressive grooming in rats. It has also been used to inhibit lipid droplet formation.
Biochem/physiol Actions
MJN110 is a potent selective inhibitor of MAGL, the enzyme predominantly responsible for the degradation of the endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG) with >10,000 selectivity over FAAH, the hydrolase that degrades the endocannabinoid anandamide (AEA). MJN110 inhibits rat, mouse and human MAGL with IC50 values ranging from < 100 nM in rat to an IC50 of ~1 nM with 10- and 100-fold selectivity over closely related ABHD6, a serine hydrolase that acts as an alternative hydrolase of 2-AG, and LYPLA1/2 in human PC3 cells. MJN110 showed potent anti-hyperalgesic activity in a rat model of diabetic neuropathy, showing a therapeutic potential for treating diabetes chronic pain.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
J3770SML0990SML1981
MJN110 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0872
MJN110
JNJ7777120 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
J3770
JNJ7777120
JW651 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0990
JW651
NIBR189 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1981
NIBR189
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)