Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 116,00 € 98,60 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 495,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H27N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
98,60 €
Prezzo di listino116,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1C)CC(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N(C)c3ccccc3)cccc2
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-19-23(22-15-9-10-16-24(22)28-19)18-26(31)29-25(17-20-11-5-3-6-12-20)27(32)30(2)21-13-7-4-8-14-21/h3-16,25,28H,17-18H2,1-2H3,(H,29,31)/t25-/m0/s1
InChI key
ACDFWSNAQWFRRF-VWLOTQADSA-N
Biochem/physiol Actions
PF74 (PF-3450074) is a HIV-1 inhibitor that targets HIV capsid protein.
PF74 (PF-3450074) is a HIV-1 inhibitor that targets HIV capsid protein. PF74 binds specifically to HIV-1 particles and triggers premature HIV-1 uncoating in target cells.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description 98% |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?