Vai a
SML0834
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxy-6-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-Glucopyranoside, EH-201, THSG, Tetrahydroxystilbene glucoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
439,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to brown
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2\C=C\c3ccc(cc3)O)O)O
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-15-16(25)17(26)18(27)20(28-15)29-19-11(7-13(23)8-14(19)24)4-1-10-2-5-12(22)6-3-10/h1-8,15-18,20-27H,9H2/b4-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m1/s1
InChI key
JAYVHSBYKLLDJC-DSNJPTTOSA-N
General description
2,3,5,4′ -Tetrahydroxystilbene-2-O-beta-glucoside (THSG) is a Polygoni Multiflori based polyphenol.
Biochem/physiol Actions
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside induces the expression and enhances the activity of EPO.
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside induces the expression and enhances the activity of EPO. The compound stimulates mitochondrial biogenesis, and expression of hemoglobin in non-hematopoietic cells. 2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside has demonstrated protective effects in cardiovascular disease and ischemia models.
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside (THSG) elicits anti-inflammatory, antioxidative and anti-atherosclerotic functionality. It also provides protection against cytotoxicity in neuroblastoma cells induced by 1-methyl-4-phenyl pyridium (MPP+) as well as MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) induced Parkinson′s disease. By its antioxidative functionality, it blocks lipid peroxidation in Alzheimer′s disease model. In ligature-induced periodontitis, THSG inhibits inflammation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1651654PHL82666PHL80736
Astringin phyproof® Reference Substance
PHL80736
Astringin
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)