Documenti fondamentali
SML0831
Sigma-Aldrich
ML261
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23ClN2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.93
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
ML261 blocks lipid droplet formation in murine AML-12 hepatocytes grown in the presence of oleic acid, with an IC50 of 69.7 nM. ML261 appears to be species specific, the compound does not affect lipid droplet formation in HuH7 or primary human hepatocytes.
ML261 inhibits lipid droplet formation in hepatic cells.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research