SML0824
Lubeluzole dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(aS)-4-(2-Benzothiazolylmethylamino)-a-[(3,4-difluorophenoxy)methyl]-1-piperidineethanol dihydrochloride, R 87926
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H25F2N3O2S/c1-26(22-25-20-4-2-3-5-21(20)30-22)15-8-10-27(11-9-15)13-16(28)14-29-17-6-7-18(23)19(24)12-17/h2-7,12,15-16,28H,8-11,13-14H2,1H3/t16-/m0/s1
OZFSWVOEXHGDES-INIZCTEOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.