Vai a
SML0770
P5091
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[5-[(2,3-Dichlorophenyl)thio]-4-nitro-2-thienyl]-ethanone; 1-[5-(2,3-dichlorophenyl)sulfanyl-4-nitro-2-thienyl]ethanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
134,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
407,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H7Cl2NO3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(c(cc1C(=O)C)[N+](=O)[O-])Sc2c(c(ccc2)Cl)Cl
InChI
1S/C12H7Cl2NO3S2/c1-6(16)10-5-8(15(17)18)12(20-10)19-9-4-2-3-7(13)11(9)14/h2-5H,1H3
InChI key
LKZLGMAAKNEGCH-UHFFFAOYSA-N
Application
P5091 has been used:
  • as a ubiquitin specific peptidase 47 (USP47) inhibitor in 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay to evaluate the cellular viability of MCF-10A cells
  • as a USP7 inhibitor to study the regulatory role for USP7 on inflammasome activation
  • as USP7 inhibitor in drug susceptibility assays to study its effect on bone marrow−resident tumor cells (BMRTCs)/ circulating tumor cells (CTCs)
Biochem/physiol Actions
P5091 is a cell permeable, potent and specific inhibitor of deubiquitylating enzyme USP7 (Ubiquitin-Specific Protease-7) that induces HDM2 polyubiquitylation and accelerates degradation of HDM2. P5091 induces apoptosis in MM cells resistant to conventional and bortezomib therapies. P5091 inhibits tumor growth and prolongs survival in animal models of cancer.
P5091 is a cell permeable, potent and specific inhibitor of deubiquitylating enzyme USP7.
P5091 plays an important role in ovarian cancer, as it can prevent the growth of cells and can promote necrosis and apoptosis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
JRD1177OTV000345
P5091 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0770
P5091
description
≥98% (HPLC)
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
light yellow to dark yellow
color
-
color
-
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)