Vai a
SML0744
LDN-27219
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(3,4-Dihydro-4-oxo-3,5-diphenylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl)thio]-acetic acid hydrazide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
120,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
441,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H16N4O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2nc([n]([c](c2c(c1)c4ccccc4)=O)c3ccccc3)SCC(=O)NN
InChI
1S/C20H16N4O2S2/c21-23-16(25)12-28-20-22-18-17(15(11-27-18)13-7-3-1-4-8-13)19(26)24(20)14-9-5-2-6-10-14/h1-11H,12,21H2,(H,23,25)
InChI key
WLBUICQBNZXIDJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LDN-27219 is a revesible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2) that binds to the GTP binidng site of the enzyme and inhbits activity with and IC50 of 600 nM.
LDN-27219 is a revesible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2).
LDN-27219 is a thieno[2,3-d]pyrimidine-4-one-acylhydrazide derivative. Closed conformation of TG2 induced by LDN-27219 can be a potential therapeutic strategy for age-related vascular dysfunction and lowering blood pressure.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
EMU053911
LDN-27219 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0744
LDN-27219
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Sgk2
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)