Vai a
SML0699
4′-Methoxyflavone
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 2-(4-Methoxyphenyl)chromone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
233,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.26
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
223-968-8
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Storage condition:
protect from light
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)cccc2
InChI
1S/C16H12O3/c1-18-12-8-6-11(7-9-12)16-10-14(17)13-4-2-3-5-15(13)19-16/h2-10H,1H3
InChI key
OMICQBVLCVRFGN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-methoxyflavone is a neuroprotective agent that inhibits the accumulation of poly (ADP-ribose) and neuronal cell death following chemically-induced DNA damage or NMDA excitation.
4-methoxyflavone is a neuroprotective agent that is an inhibitor of PARP-1 mediated cell death (parthanatos).
Other Notes
Light sensitive.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SMB00522
description
≥97% (HPLC)
description
≥85% (LC/MS-UV)
form
lyophilized powder
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)