Documenti fondamentali
SML0697
Sigma-Aldrich
2-MMB
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methoxy-N-(4-methylphenyl)-benzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.29
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
2-MMB rescues the prolonged cardiac action potential in zebrafish carrying a mutation in the potassium channel KCNH2, that results in a condition that mimics long QT syndrome (LQTS).
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer many products related to potassium channels for your research needs.