Vai a
SML0683
JNJ-40418677
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(S)-(3,5-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)phenyl)-4-methylpentanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
122,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
456,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H22F6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.44
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
originator
Johnson & Johnson
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
JNJ-40418677 is a γ-secretase modulator that selectively blocks γ-site cleavage of the APP without affecting processing of Notch. In human neuroblastoma cells and rat primary neuronal cultures, JNJ-40418677 blocked secretion of Aβb42 (IC50 = 20 nM), with no affects on total Ab concentration, Notch signaling or COX activity. In vivo experiments showed that JNJ-40418677 dose dependently inhibited Aβ42 accumulation in the brain while promoting an increase in Aβ38.
JNJ-40418677 is a γ-secretase modulator.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)