Vai a
SML0679
Danshensu sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-α,3,4-Trihydroxy-benzenepropanoic acid sodium salt, (R)-(+)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)lactic acid, 3-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-(2R)-lactic acid sodium salt, DS 182, Dan Shen Su, Dan shen suan A, Salianic acid A, Salvianic acid A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
86,20 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
348,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9O5 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
86,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +30 to +40°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=CC(C[C@@H](O)C([O-])=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1/t8-;/m1./s1
InChI key
ZMMKVDBZTXUHFO-DDWIOCJRSA-M
Biochem/physiol Actions
Danshensu is an active component of Salvia miltiorrhiza (Danshen) that suppresses the formation of reactive oxygen species, inhibits platelet adhesion and aggregation, and protects myocardium against ischemia. Danshensu is cardioprotective, which protects myocardium from the reperfusion injury and inhibits apoptosis of H9c2 cardiomyocytes via Akt and ERK1/2 phosphorylation.
Danshensu is cardioprotective, which protects myocardium from the reperfusion injury and inhibits apoptosis of H9c2 cardiomyocytes via Akt and ERK1/2 phosphorylation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML004849724Y0001559
Salvianolic acid B analytical standard
Supelco
49724
Salvianolic acid B
Salvianolic acid B European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001559
Salvianolic acid B
description
≥98% (HPLC)
description
≥94% (HPLC)
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to tan
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)