Vai a
SML0669
VUF11207 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-N-(3-(2-Fluorophenyl)-2-methylallyl)-3,4,5-trimethoxy-N-(2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethyl)benzamide trifluoroacetate salt, N-[(2E)-3-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propen-1-yl]-3,4,5-trimethoxy-N-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-benzamide trifluoroacetate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H35FN2O4 · C2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
584.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Storage condition:
desiccated, protect from light
assay
≥95% (HPLC)
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N(CCC1N(C)CCC1)C/C(C)=C/C2=C(F)C=CC=C2)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3.OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C27H35FN2O4.C2HF3O2/c1-19(15-20-9-6-7-11-23(20)28)18-30(14-12-22-10-8-13-29(22)2)27(31)21-16-24(32-3)26(34-5)25(17-21)33-4;3-2(4,5)1(6)7/h6-7,9,11,15-17,22H,8,10,12-14,18H2,1-5H3;(H,6,7)/b19-15+;
InChI key
GZXNWMFPSYCITC-QTCZRQAZSA-N
Biochem/physiol Actions
VUF11207 is a highly potent CXCR7 agonist.
VUF11207 is a highly potent CXCR7 agonist. VUF11207 induces recruitment of β-arrestin2 to the CXCR7 followed by internalization of the receptor.
VUF11207 is considered as a selective inhibitor of CXCR4 (C-X-C motif chemokine receptor 4).
Other Notes
Hygroscopic and light sensitive
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)