Vai a
SML0645
Iomazenil
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ethyl 7-iodo-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-midazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Ro 16-0154
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14IN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Per informazioni sul prodotto SML0645, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1c2c(ccc1)[n]3c(c(nc3)C(=O)OCC)CN(C2=O)C
InChI
1S/C15H14IN3O3/c1-3-22-15(21)13-11-7-18(2)14(20)12-9(16)5-4-6-10(12)19(11)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChI key
FRIZVHMAECRUBR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Iomazenil (Ro 16-0154) is a benzodiazepine competitive antagonist and partial inverse agonist.
Iomazenil (Ro 16–0154) is a benzodiazepine competitive antagonist and partial inverse agonist. Iomazenil has been shown to counteract the effects of alcohol.
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)