Vai a
SML0632
Fialuridine
≥98% (HPLC), powder, nucleoside analog
Sinonimo/i:
1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodo-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, FIAU
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
121,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
478,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10FIN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.09
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Fialuridine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C(NC(C(I)=C2)=O)=O
InChI
1S/C9H10FIN2O5/c10-5-6(15)4(2-14)18-8(5)13-1-3(11)7(16)12-9(13)17/h1,4-6,8,14-15H,2H2,(H,12,16,17)/t4-,5+,6-,8-/m1/s1
InChI key
IPVFGAYTKQKGBM-BYPJNBLXSA-N
General description
Fialuridine (1-(2-deoxy-2-fluoro-β-d-arabinofuranosyl)-5-iodouracil, or FIAU) is an antiviral agent. It is a thymidine-based nucleoside analogue.
Application
Fialuridine has been used in the selection of clones.
Biochem/physiol Actions
Fialuridine is a nucleoside analog antiviral agent.
Fialuridine is a nucleoside analog antiviral agent. The compound displays significant mitochondrial toxicity.
Fialuridine (1-(2-deoxy-2-fluoro-β-d-arabinofuranosyl)-5-iodouracil, or FIAU) and its metabolites blocks DNA polymerase at sites of multiple adjacent analog incorporation, reduces the presence of mtDNA (mitochondrial DNA) and results in mitochondrial structural defects in cultured hepatoblasts. It is considered as an efficient drug against hepatitis B virus (HBV) infection.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F6627D1413U1128
Fialuridine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0632
Fialuridine
5-Fluorouracil ≥99% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
F6627
5-Fluorouracil
Uracil BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U1128
Uracil
description
≥98% (HPLC)
description
≥99% (HPLC), powder
description
≥98% (TLC)
description
BioReagent, suitable for cell culture
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO/DMF: soluble, methanol: soluble, 1 M NH4OH: soluble
solubility
-
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
color
white to beige
color
white
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)