Vai a
SML0601
BPTES
≥95% (HPLC), powder, glutaminase GLS1 (KGA) inhibitor
Sinonimo/i:
Bis-2-(5-phenylacetamido-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethyl sulfide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
142,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
592,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H24N6O2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
524.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
BPTES, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC=C1)NC2=NN=C(S2)CCSCCC3=NN=C(NC(CC4=CC=CC=C4)=O)S3
InChI
1S/C24H24N6O2S3/c31-19(15-17-7-3-1-4-8-17)25-23-29-27-21(34-23)11-13-33-14-12-22-28-30-24(35-22)26-20(32)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10H,11-16H2,(H,25,29,31)(H,26,30,32)
InChI key
MDJIPXYRSZHCFS-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis-2-(5-phenylacetamido-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethyl sulfide (BPTES) has been used as a glutaminase inhibitor.
Biochem/physiol Actions
BPTES is a selective inhibitor of Glutaminase GLS1 (KGA), which is found in the kidney and brain, and is positively regulated by myc and strongly expressed in many tumors and tumor cell lines. Glutaminase converts glutamine to glutamate, which is an important excitatory neurotransmitter in brain and can be further oxidized to α-ketoglutarate to feed the tricarboxylic acid (TCA) cycle and to glutathione, which is important for controlling the level of reactive oxygen species (ROS), particularly important for cancer cell growth. BPTES was found to slow growth of glioma cells. BPTES is a noncompetitive inhibitor with a Ki of 3 μM.
BPTES is a selective inhibitor of Glutaminase GLS1.
Vaccinia virus (VACV) requires glutamine metabolism for its optimal replication. Inhibition of glutaminolysis by bis-2-(5-phenylacetamido-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethyl sulfide (BPTES) can be a potential method to treat poxvirus infections.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)