SML0590
Isorhapontigenin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)- 3′-methoxy-3,4′,5-stilbenetriol, (E)-5-[2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, 3′-Methoxyresveratrol, Isorhapotigenin, Isorhapotogenin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-19-15-8-10(4-5-14(15)18)2-3-11-6-12(16)9-13(17)7-11/h2-9,16-18H,1H3/b3-2+
ANNNBEZJTNCXHY-NSCUHMNNSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3