Vai a
SML0571
SB-612111 hydrochloride
≥98% (HPLC), Nociceptin receptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
(5S,7S)-7-[[4-(2,6-Dichlorophenyl)-1-piperidinyl]methyl]-6,7,8,9-tetrahydro-1-methyl-5H-benzocyclohepten-5-ol hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
163,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
523,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H29Cl2NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SB-612111 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1)Cl)C2CCN(CC2)C[C@@H]3C[C@@H](c4c(c(ccc4)C)CC3)O.Cl
InChI
1S/C24H29Cl2NO.ClH/c1-16-4-2-5-20-19(16)9-8-17(14-23(20)28)15-27-12-10-18(11-13-27)24-21(25)6-3-7-22(24)26;/h2-7,17-18,23,28H,8-15H2,1H3;1H/t17-,23-;/m0./s1
InChI key
DCKUVQADDNMWEF-DQFHVVJASA-N
Biochem/physiol Actions
SB-612111 is a potent antagonist of the nociceptin receptor ORL-1. SB-612111 binds to ORL-1 with high affinity (Ki = 0.33 nM) but has very low affinity for classic opioid receptors. The compound SB-612111 antagonizes the anti-morphine effects of nociceptin and blocks nociceptin-induced thermal hyperalgesia.
SB-612111 is an opiate receptor-like orphan receptor (ORL-1).
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
487960
Nociceptin Endogenous ligand for the opioid-like G-protein coupled receptor, ORL1 (Opioid Receptor-Like 1).
Sigma-Aldrich
487960
Nociceptin
description
≥98% (HPLC)
description
Endogenous ligand for the opioid-like G-protein coupled receptor, ORL1 (Opioid Receptor-Like 1).
form
powder
form
lyophilized solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
water: 10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)