SML0537
MI-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[4-(4,5-Dihydro-5,5-dimethyl-2-thiazolyl)-1-piperazinyl]-5,6,7,8-tetrahydro-[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidine, CCG21397
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL (clear solution, warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CN=C(S1)N2CCN(CC2)c3ncnc4sc5CCCCc5c34
InChI
1S/C19H25N5S2/c1-19(2)11-20-18(26-19)24-9-7-23(8-10-24)16-15-13-5-3-4-6-14(13)25-17(15)22-12-21-16/h12H,3-11H2,1-2H3
MNSXQGKLDTVOLP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)