Vai a
SML0507
NPC26
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,5,6,7-Tetrahydro-5,5,7,7-tetramethyl-2-[[(5-nitro-2-thienyl)carbonyl]amino]-thieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, NPC-26
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
139,00 €
118,15 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23N3O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
118,15 €
Prezzo di listino139,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1c2CC(C)(C)NC(C)(C)c2sc1NC(=O)c3ccc(s3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H23N3O5S2/c1-6-27-17(24)13-10-9-18(2,3)21-19(4,5)14(10)29-16(13)20-15(23)11-7-8-12(28-11)22(25)26/h7-8,21H,6,9H2,1-5H3,(H,20,23)
InChI key
DWGSXNATVAGHKZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NPC26 induces mitochondrial fragmentation and cell death in RAS expressing cells, similar to erastin. The effects of NPC26 are independent of ROS scavengers, which can block cell death induced by erastin.
NPC26 induces mitochondrial fragmentation and cell death in RAS expressing cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2413SML1392SML1085
NPC26 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0507
NPC26
EU1794-27 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2413
EU1794-27
FDI-6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1392
FDI-6
Retro-2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1085
Retro-2
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder (flocculent)
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
color
light orange to dark orange
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)