Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H15N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Per informazioni sul prodotto SML0499, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)NC(c1cccs1)c2cc([N+]([O-])=O)c3cccnc3c2O
InChI
1S/C17H15N3O4S/c1-2-14(21)19-15(13-6-4-8-25-13)11-9-12(20(23)24)10-5-3-7-18-16(10)17(11)22/h3-9,15,22H,2H2,1H3,(H,19,21)
InChI key
DEXNORPUTBBNSC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NCTT-956 is a potent, specific 12-LO inhibitor.
NCTT-956 is a very potent, specific inhibitor of 12-lipoxygenase (12-LO) activity, with an IC50 of 800 nM, no activity against 5-LO and greater than 25-fold selectivity over 15-LO. Specific inhibition of 12-LO by NCTT-956 in platelets blocks PKC activation, aggregation, granule secretion and αIIbB3 activation.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?