Vai a
SML0409
STF-083010
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]-2-thiophenesulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
122,00 €
103,70 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
483,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11NO3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
103,70 €
Prezzo di listino122,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to yellow-green
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(/C=N/S(C2=CC=CS2)(=O)=O)C3=C(C=CC=C3)C=C1
InChI
1S/C15H11NO3S2/c17-14-8-7-11-4-1-2-5-12(11)13(14)10-16-21(18,19)15-6-3-9-20-15/h1-10,17H/b16-10+
InChI key
TVIVJHZHPKNDAQ-MHWRWJLKSA-N
Application
STF-083010 has been used:
  • in a study to investigate the potential anti-lipotoxic effect of nicotinamide and to elucidate underlying mechanism(s)
  • as IRE1a inhibitor to study its effect on NOS 2 expression and investigate the underlying mechanisms in proinflammatory gene expression in astrocytes
  • to block endogenous XBP1 cleavage for one hour prior to palmitate exposure in order to examine whether inositol?requiring enzyme 1α (IRE1α ) activation is implicated in palmitate cytotoxicity
Biochem/physiol Actions
STF-083010 is a potent inhibitor of IRE-1 mRNA splicing activity.
STF-083010 is a potent inhibitor of the ER transmembrane protein IRE1, which mediates the unfolded protein response. STF-083010 inhibits IRE1 endonuclease and mRNA splicing activity in response to endopasmic reticulum (ER) stress, but has no affect on the kinase activity of IRE1.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S8825SML0672A1362
STF-083010 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0409
STF-083010
Salermide ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S8825
Salermide
VU0405601 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0672
VU0405601
Agomelatine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A1362
Agomelatine
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >50 mg/mL
color
light yellow to yellow-green
color
yellow
color
white to beige
color
white to off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)