SML0381
ALLO-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1-(phenylmethyl)-2,4-Imidazolidinedione
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1N(Cc2ccccc2)C(=O)N(C1=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H15ClN2O2/c1-12-16(21)20(15-9-7-14(18)8-10-15)17(22)19(12)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,12H,11H2,1H3
GHAJNZREWTZYQJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3