SML0347
MJC13
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2,3-dichlorophenyl)-cyclohexanecarboxamide
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cccc(NC(=O)C2CCCCC2)c1Cl
InChI
1S/C13H15Cl2NO/c14-10-7-4-8-11(12(10)15)16-13(17)9-5-2-1-3-6-9/h4,7-9H,1-3,5-6H2,(H,16,17)
ZYPWKRVXNGLEMU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.