Vai a
SML0337
S-Allyl-L-cysteine
≥98% (HPLC), antioxidant, powder
Sinonimo/i:
L-Deoxyalliin, S-allyl-cysteine, S-allylcysteine, SAC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
84,50 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
323,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.22
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
84,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
S-Allyl-L-cysteine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -8 to -15°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CSCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
ZFAHNWWNDFHPOH-YFKPBYRVSA-N
General description
S-Allyl-L-cysteine has anti-inflammatory properties. It inhibits prooxidant enzymes and chelates metals. S-Allyl-L-cysteine exhibits hypoglycemic and cholesterol-lowering effects. It prevents apoptosis, lowers the activity of inducible nitric oxide synthase and blocks nuclear factor kappa B activity.
Biochem/physiol Actions
S-allyl-L-cysteine is a sulfur containing amino acid found in garlic with antioxidant, anti-cancer, antihepatotoxic, neuroprotective and neurotrophic activity.
S-allyl-L-cysteine is a sulfur containing amino acid found in garlic with antioxidant, anti-cancer, antihepatotoxic, neuroprotective and neurotrophic activity. S-allyl-L-cysteine has potent activity in several animal models of ischemic injury and Alzhemer′s disease.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
106425137116A7772
description
≥98% (HPLC)
description
Mucolytic agent and thiol-based antioxidant that has a protective effect against oxygen free radicals in early septic shock.
description
EMPROVE® EXPERT
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
-
assay
>98% (TLC)
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: soluble (Up to 1.3M (room temp))
solubility
-
color
white to beige
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-Allyl-L-cysteine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)