Vai a
SML0307
Pleconaril
≥98% (HPLC), VP1 capsid protein binder, powder
Sinonimo/i:
3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, VP 63843, Win 63843
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
208,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
829,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18F3N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
208,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Pleconaril, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)-c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
InChI
1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
KQOXLKOJHVFTRN-UHFFFAOYSA-N
General description
Pleconaril is a drug, that has antiviral activity.
Application
Pleconaril has been used as a control or reference compound to assess the antiviral activities of the benzothiophene and other heteroaromatic derivatives against hRV-B14, hRV-A21 and hRV-A71.
Biochem/physiol Actions
Pleconaril is an orally bioavailable, broad-spectrum antipicorna-viral agent that binds to hydrophobic pocket in VP1 major capsid protein. Also, pleconaril delays the onset of diabetes in experimental animals infected with Ljungan virus (LV).
Pleconaril is an orally bioavailable, broad-spectrum antipicorna-viral agent.
Pleconaril is an effective drug against enteroviral infections. It can be used to treat chronic meningoencephalitis caused by echo virus 6.This can block viral replication by blocking the viral uncoating process and viral attachment to host cell receptors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CDS014335PHL80822633569
Pleconaril ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0307
Pleconaril
Linarin phyproof® Reference Substance
PHL80822
Linarin
description
≥98% (HPLC)
description
AldrichCPR
description
phyproof® Reference Substance
description
97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
97%
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)