Vai a
SML0302
4-CMTB
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Chloro-α-(1-methylethyl)-N-2-thiazolyl-benzeneacetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
294,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
723,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15ClN2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.80
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
294,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(C(=O)Nc1nccs1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H15ClN2OS/c1-9(2)12(10-3-5-11(15)6-4-10)13(18)17-14-16-7-8-19-14/h3-9,12H,1-2H3,(H,16,17,18)
InChI key
AZYDQCGCBQYFSE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-CMTB has been used as an allosteric agonist for the free fatty acid receptor 2 (FFAR2) in human lung carcinoma (A549) cells for cell viability assay and Influenza A virus (IAV) internalization studies.
Biochem/physiol Actions
4-CMTB is a potent allosteric agonist of FFA2.
4-CMTB is a potent allosteric agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2).
4-CMTB is a phenylacetamide compound that acts as an allosteric modulator for the activity of short-chain fatty acid ligand in the FFA2 receptor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)