Vai a
SML0296
Pyroxamide
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
N1-Hydroxy-N8-3-pyridinyl-octanediamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
107,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
ONC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1cccnc1
InChI
1S/C13H19N3O3/c17-12(15-11-6-5-9-14-10-11)7-3-1-2-4-8-13(18)16-19/h5-6,9-10,19H,1-4,7-8H2,(H,15,17)(H,16,18)
InChI key
PTJGLFIIZFVFJV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pyroxamide is an inhibitor of HDAC1 (IC50 = 100 nM). Pyroxamide induces apoptosis and cell cycle arrest in leukemia, bladder and prostate cancer cell lines.
Pyroxamide is an inhibitor of HDAC1.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0088M3074SML0660
Pyroxamide ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0296
Pyroxamide
WZ811 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0088
WZ811
MMPIP ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M3074
MMPIP
GSK2578215A ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0660
GSK2578215A
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥7 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to off-white
color
white to beige
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)