SML0295
Dihydromyricetin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one, 3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavanone, Ampelopsin, Ampeloptin, DHM
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC(O)=C(C(O)=C3)O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H12O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,14-20,22H/t14-,15+/m0/s1
KJXSIXMJHKAJOD-LSDHHAIUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3