Vai a
SML0288
Nepafenac
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-3-benzoyl-benzeneacetamide, AHR 9434, AL 6515
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
299,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)Cc1cccc(c1N)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2O2/c16-13(18)9-11-7-4-8-12(14(11)17)15(19)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9,17H2,(H2,16,18)
InChI key
QEFAQIPZVLVERP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Nepafenac is a NSAID (nonsteroidal anti inflammatory drug) that is routinely used in opthamology to control pain following cataract surgery.
Nepafenac is a NSAID (nonsteroidal anti inflammatory drug) used in opthamology.
Nepafenac, a prodrug of amfenac, is used in the treatment of diabetic retinopathy. It is metabolized to its active form through intraocular enzymatic hydrolysis. Nepafenac has a molecular weight of 254.28 kDa and effectively penetrates through the cornea. Its molecule structure enables nepafenac to possess better permeability. Nepafenac has a low inhibitory effect on cyclooxygenase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1035PZ0180PZ0245
Nepafenac ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0288
Nepafenac
ICA-121431 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1035
ICA-121431
PF-05105679 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0245
PF-05105679
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
faintly yellow to dark yellow
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nepafenac
Pittogrammi
Environment
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)