Vai a
SML0255
4-DAMP
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,1-Dimethyl-4-diphenylacetoxypiperidinium iodide, 4-DAMP methiodide, 4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide, 4-[(Diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium iodide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
73,20 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
239,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26INO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
451.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
73,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[I-].C[N+]1(C)CCC(CC1)OC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H26NO2.HI/c1-22(2)15-13-19(14-16-22)24-21(23)20(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18;/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
WWJHRSCUAQPFQO-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
4-DAMP is a M3 preferring cholinergic receptor antagonist.
4-DAMP is a muscarinic receptor antagonist; M3 preferring cholinergic receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A65158SML0493SML2650
4-DAMP ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0255
4-DAMP
T16Ainh-A01 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0493
T16Ainh-A01
T3-CLK ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2650
T3-CLK
description
≥98% (HPLC)
description
96%
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
96%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-DAMP
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)