Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 133,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 359,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H34N8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNc1nc(cc(n1)-c2ccc3c(N)n[nH]c3c2)N4C[C@H](CC[C@H]4C)C(=O)NC5CCCCC5
InChI
1S/C25H34N8O/c1-15-8-9-17(24(34)28-18-6-4-3-5-7-18)14-33(15)22-13-20(29-25(27-2)30-22)16-10-11-19-21(12-16)31-32-23(19)26/h10-13,15,17-18H,3-9,14H2,1-2H3,(H,28,34)(H3,26,31,32)(H,27,29,30)/t15-,17+/m1/s1
InChI key
QLPHOXTXAKOFMU-WBVHZDCISA-N
Application
GSK2334470 has been used as an inhibitor of 3-phosphoinositide dependent protein kinase-1 (PDK-1) in:
- Treg cells, to identify regulators of interleukin 2 (IL-2)– signal transducer and activator of transcription 5 (STAT5) signaling
- glycodelin-transfected HEC-1B human endometrial adenocarcinoma cells.
- HeLa and Hs578T cells to test its effect on formylglycinamidine ribonucleotide synthase (FGAMS) assembly
Biochem/physiol Actions
GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1
GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1 (3-Phosphoinositide dependent protein kinase-1). GSK2334470 can be used in cells to ablate T-loop phosphorylation and activation SGK, S6K1 and RSK as well as suppress the activation of Akt.
Other Notes
GSK2334470 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the GSK2334470 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?